Merck
SML2839
Sigma-Aldrich
SR-318
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Amino-N-(4-((3-cyclohexylpropyl)carbamoyl)benzyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, SR 318, SR318
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 101,00
25 MG
US$ 405,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 101,00
25 MG
US$ 405,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H33N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
459.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=C(C(NCC2=CC=C(C(NCCCC3CCCCC3)=O)C=C2)=O)C=NN1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H33N5O2/c28-25-24(19-31-32(25)23-11-5-2-6-12-23)27(34)30-18-21-13-15-22(16-14-21)26(33)29-17-7-10-20-8-3-1-4-9-20/h2,5-6,11-16,19-20H,1,3-4,7-10,17-18,28H2,(H,29,33)(H,30,34)
Clave InChI
HXNUFFCHRIWTRZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective p38α/β type-II inhibitor.
SR-318 is a potent and selective type-II inhibitor that targets p38α/β in an inactive DFG-out conformation with good kinome selectivity (p38α/β IC50 = 5/39 nM by radiometric kinase assay). SR-318 selectively inhibits p38α/β by cell-based NanoBRET assay (IC50 = 3.7 nM/p38α, 10 nM/p38β, 0.91 μM/ZAK, ≥3 μM/DDR1, DDR2, KIT, MYLK4, RSK4) and effectively blocks LPS-induced TNF-α release in human whole blood (IC50 = 283 nM). SR-321 is an inactive structural analog and the recommended negative control compound.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sandra Röhm et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(23), 10757-10782 (2019-11-09)
p38 mitogen-activated protein kinases are key mediators of environmental stress response and are promising targets for treatment of inflammatory diseases and cancer. Numerous efforts have led to the discovery of several potent inhibitors; however, so far no highly selective type-II