Merck
SML2818
Sigma-Aldrich
BAY-207
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-(3-Chlorophenoxy)-3-sulfamoylphenyl)-1-(2-chlorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 89,30
25 MG
US$ 358,00
US$ 89,30
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 89,30
25 MG
US$ 358,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18Cl2N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
477.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 89,30
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)NC(=O)C4(CC4)c3c(cccc3)Cl)Oc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C22H18Cl2N2O4S/c23-14-4-3-5-16(12-14)30-19-9-8-15(13-20(19)31(25,28)29)26-21(27)22(10-11-22)17-6-1-2-7-18(17)24/h1-9,12-13H,10-11H2,(H,26,27)(H2,25,28,29)
Clave InChI
JXAOITUGCKTSTF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-207 is a negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797.
negative control for a potent and selective P2X4 antagonist BAY-1797
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefan Werner et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(24), 11194-11217 (2019-11-21)
The P2X4 receptor is a ligand-gated ion channel that is expressed on a variety of cell types, especially those involved in inflammatory and immune processes. High-throughput screening led to a new class of P2X4 inhibitors with substantial CYP 3A4 induction