Merck
SML2806
Sigma-Aldrich
MALAT1-IN-5
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
5-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, Malat1 inhibitor compound 5, N-(3-Methoxybenzyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, TC SL C5
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 119,00
50 MG
US$ 385,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 119,00
50 MG
US$ 385,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
323.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
Clave InChI
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
MALAT1-IN-5 reduces the long noncoding (lnc) RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (Malat1) level (by 54% in 7 days at 1 μM; MMTV-PyMT tumors organoids) via specific interaction with Malat1 triple-helical configuration of 3′-terminal element for nuclear expression (ENE KD = 2.9 μM under physiologic ionic conditions), but not the homologous 3′-end triple-helix of Neat1 (MENβ) lncRNA. MALAT1-IN-5 decreases MMTV-PyMT organoid branching morphogenesis (by 38% in 7 days at 1 μM) and modulates the levels of Malat1-targeted mRNAs Krt16 & Csn2.
Selective metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 inhibitor that decreases tumor organoid branching and modulates Malat1-targeted mRNAs.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fardokht A Abulwerdi et al.
ACS chemical biology, 14(2), 223-235 (2019-01-09)
Metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 ( Malat1/ MALAT1, mouse/human), a highly conserved long noncoding (lnc) RNA, has been linked with several physiological processes, including the alternative splicing, nuclear organization, and epigenetic modulation of gene expression. MALAT1 has also been implicated