SML2779
Tanaproget
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-(1,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2-thioxo-2H-3,1-benzoxazin-6-yl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 5-(4,4-Dimethyl-2-thioxo-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-6-yl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, NSP 989
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S=C1Nc2c(cc(cc2)c3[n](c(cc3)C#N)C)C(O1)(C)C
InChI
1S/C16H15N3OS/c1-16(2)12-8-10(4-6-13(12)18-15(21)20-16)14-7-5-11(9-17)19(14)3/h4-8H,1-3H3,(H,18,21)
Clave InChI
PYVFWTPEBMRKSR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)