Merck
SML2721
Sigma-Aldrich
GSK8612
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(((5-Bromo-2-((3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)methyl)benzenesulfonamide, 4-((5-Bromo-2-(3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-ylamino)pyrimidin-4-ylamino)methyl)benzenesulfonamide, GSK 8612, GSK-8612
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 218,00
25 MG
US$ 719,00
US$ 218,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 218,00
25 MG
US$ 719,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17BrF3N7O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
520.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 218,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C[n]1nc(c(c1)Nc2nc(c(cn2)Br)NCc3ccc(cc3)[S](=O)(=O)N)C
Clave InChI
FFPHMUIGESPOTK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GSK8612 is a potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor (pIC50 = 6.8; pKd = 8.0 vs pKa = 6.2/STK17B, 6.0/IKKε, 6.1/LRRK2, 6.0/FLT4, 5.8/ULK3, 5.7/BMP2K, 5.7/CSNK2A1, 5.6/CSNK2A2, 5.6/FLT4, 5.5/PIK3CD, <5.5/more than 270 kinases). GSK8612 inhibits IFNβ secretion induced by dsDNA containing virus or STING ligand cGAMP (IC50 = 1.25 & 0.5 μM, respectively; THP-1), as well as suppresses TLR3 ligand poly(I:C)-induced IRF3 Ser396 phosphorylation (IC50 = 1 μM; Ramos) and IFNα release (IC50 = 0.79 μM; human PBMCs), a IFN positive feedback response steming from IFNβ.
Potent and highly selective tank-binding kinase-1 (TBK1) inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Douglas W Thomson et al.
ACS medicinal chemistry letters, 10(5), 780-785 (2019-05-18)
The serine/threonine protein kinase TBK1 (Tank-binding Kinase-1) is a noncanonical member of the IkB kinase (IKK) family. This kinase regulates signaling pathways in innate immunity, oncogenesis, energy homeostasis, autophagy, and neuroinflammation. Herein, we report the discovery and characterization of a