Merck
SML2597
Sigma-Aldrich
Etravirine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile, 4-[[4-amino-5-bromo-6-(4-cyano-2,6-dimethylphenyloxy)-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, 4-[[6-Amino-5-bromo-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethylbenzonitrile, TMC125
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 148,00
50 MG
US$ 592,00
US$ 148,00
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 148,00
50 MG
US$ 592,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15BrN6O
Número de CAS:
Peso molecular:
435.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 148,00
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(nc(nc1Oc3c(cc(cc3C)C#N)C)Nc2ccc(cc2)C#N)N
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
InChI key
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Etravirine is a second-generation Nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) anti-retroviral. It is active against HIV with mutations that confer resistance to the two most commonly prescribed first-generation NNRTIs, mutation K103N for efavirenz and Y181C for nevirapine.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)