Documentos clave
SML2509
Sigma-Aldrich
Fenticonazole Nitrate
Sinónimos:
Fenticonazole nitrate
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 207,00
US$ 207,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 207,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21Cl2N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
518.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 207,00
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
Clave InChI
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)