Saltar a
SML2452
LY2444296
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-Fluoro-4-(4-((2-(3-fluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)benzamide, 3-Fluoro-4-[4-[[(2S)-2-(3-fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]benzamide, 4-[4-[[(2S)-2-(3-Fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]methyl]phenoxy]-3-fluorobenzamide, FP3FBZ, LY 2444296, LY-2444296
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 113,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 455,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22F2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
408.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 113,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(OC2=CC=C(CN3CCC[C@H]3C4=CC=CC(F)=C4)C=C2)C(F)=C1)=O
InChI
1S/C24H22F2N2O2/c25-19-4-1-3-17(13-19)22-5-2-12-28(22)15-16-6-9-20(10-7-16)30-23-11-8-18(24(27)29)14-21(23)26/h1,3-4,6-11,13-14,22H,2,5,12,15H2,(H2,27,29)/t22-/m0/s1
InChI key
WHHMECUDUQRPJT-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
LY2444296 is a brain-penetrant, orally active, short-acting, high-affinity, potent and selective κ (kappa) opioid receptor (KOR) antagonist (human κ/μ/δ Ki = 0.565/35.8/211 nM against diprenorphine binding; GTP-γ-S binding IC50/agonist/subtype transfectant = 1.57 nM/300 nM U69593/κ, 21.3 nM/1 μM DAMGO/μ 293 nM/30 nM DPDPE/d). LY2444296 reverses κ agonist antinociceptive efficacy in vivo (ED50 = 0.24 mg/kg p.o. against 1 mg/kg U69593 sc. by rat formalin test), decreases immobility time (10 or 30 mg/kg sc.) and prevents enhanced alcohol consumption (5 mg/kg i.p.) among mice subjected to stress by forced swimming.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2212SML2274SML2582
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)