SML2436
BAY-958 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3-((4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)methanesulfonamide hydrochloride, 3-[[4-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenemethanesulfonamide hydrochloride, BAY 958 HCl, BAY958 HCl, LDC 526 HCl, LDC526 HCl
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CC=C(C2=NC(NC3=CC(CS(=O)(N)=O)=CC=C3)=NC=N2)C(OC)=C1.Cl
Clave InChI
WKPVFIKSRZVXOX-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)