Merck
SML2390
Sigma-Aldrich
JNS 1-40
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
N-benzyl-2-chloro-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 580,00
US$ 144,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 144,00
25 MG
US$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
317.77
Código UNSPSC:
12352200
US$ 144,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC3=C(OCCO3)C=C2
InChI
1S/C17H16ClNO3/c18-11-17(20)19(12-13-4-2-1-3-5-13)14-6-7-15-16(10-14)22-9-8-21-15/h1-7,10H,8-9,11-12H2
Clave InChI
POYZNHCCXQEULA-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JNS 1-40 is a potent and selective cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the tumor-suppressor protein phosphatase 2A (PP2A) that activate PP2A in vitro and in vivo. JNS 1-40 targets C377 of PPP2R1A and inhibits breast cancer proliferation, and in vivo tumor growth.
cysteine-reactive covalent ligand of regulatory subunit PPP2R1A of the PP2A that activate PP2A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Elizabeth A Grossman et al.
Cell chemical biology, 24(11), 1368-1376 (2017-09-19)
Many natural products that show therapeutic activities are often difficult to synthesize or isolate and have unknown targets, hindering their development as drugs. Identifying druggable hotspots targeted by covalently acting anti-cancer natural products can enable pharmacological interrogation of these sites