SML2375
KDU691
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
KDU 691, N-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-[4-(methylcarbamoyl)phenyl]imidazo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide, N-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-[4-[(methylamino)carbonyl]phenyl]imidazo[1,2-a]pyrazine-6-carboxamide
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N(C1=CC=C(Cl)C=C1)C)C(N=C2)=CN3C2=NC=C3C4=CC=C(C(NC)=O)C=C4
InChI
1S/C22H18ClN5O2/c1-24-21(29)15-5-3-14(4-6-15)19-11-26-20-12-25-18(13-28(19)20)22(30)27(2)17-9-7-16(23)8-10-17/h3-13H,1-2H3,(H,24,29)
Clave InChI
TYMFFISSODJRDV-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)