Merck
SML2360
Sigma-Aldrich
LX-4
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 378,00
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 138,00
25 MG
US$ 378,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H19N5O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
565.62
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 138,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
faint yellow to dark brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(nc1Sc3c(cc(cc3)\C=N\NC(=O)CN4c5c(cccc5)C(=O)c6c4cccc6)[N+](=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C29H19N5O4S2/c35-27(17-33-22-10-4-1-7-19(22)28(36)20-8-2-5-11-23(20)33)32-30-16-18-13-14-26(24(15-18)34(37)38)40-29-31-21-9-3-6-12-25(21)39-29/h1-16H,17H2,(H,32,35)/b30-16+
Clave InChI
HUHDFULZZUYTIU-OKCVXOCRSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)