Merck
SML2349
Sigma-Aldrich
BAY-604
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-Ethyl-1-methyl-4-(3-methylmorpholino)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.37
Código UNSPSC:
31401503
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to very dark brown
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NCC)C1=CC2=C(N1C)N=CC=C2N3CCOC[C@@H]3C
Clave InChI
SYYSMZCCSNLTHZ-NSHDSACASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-604 is a control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Control probe for BAY-707, an inhibitor of the human 7,8-dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fredrik Rahm et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(6), 2533-2551 (2018-02-28)
Recent literature has both suggested and questioned MTH1 as a novel cancer target. BAY-707 was just published as a target validation small molecule probe for assessing the effects of pharmacological inhibition of MTH1 on tumor cell survival, both in vitro