Merck
SML2325
Sigma-Aldrich
BAY-6035
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-1-(3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonyl)-N-(2-cyclopropylethyl)-2-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine-7-carboxamide, BAY 6035, BAY6035
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 137,00
25 MG
US$ 548,00
US$ 137,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 137,00
25 MG
US$ 548,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
396.48
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 137,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C[C@H](C)N(C(N2CC(C3)C3C2)=O)C4=CC=C(C(NCCC5CC5)=O)C=C4N1
InChI
1S/C22H28N4O3/c1-13-8-20(27)24-18-10-15(21(28)23-7-6-14-2-3-14)4-5-19(18)26(13)22(29)25-11-16-9-17(16)12-25/h4-5,10,13-14,16-17H,2-3,6-9,11-12H2,1H3,(H,23,28)(H,24,27)/t13-,16?,17?/m0/s1
Clave InChI
CKFRXCBNKKOFGO-IGEOTXOUSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-6035 is a substrate-competitive, potent and selective SMYD3 inhibitor (IC50 = 88 nM by cell-free MEKK2 peptide methylation; IC50 = 70 nM against cellular MEKK2 methylation) with >100-fold selectivity over other histone methyltransferases. BAY-211 is a structural analog and the recommended inactive control (IC50 = 23 μM by cell-free MEKK2 peptide methylation) for BAY-6035. For characterization details of BAY-6035, please visit the BAY-6035 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
BAY-444 is the negative control for the active probe, BAY-6035. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Substrate-competitive, potent and selective SMYD3 inhibitor with >100-fold selectivity over other histone methyltransferases.
Características y beneficios
BAY-6035 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)