Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
377.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C2)=NC(CN3CCC(C4=CC=CC=C4)=CC3)=NC1=CC(OC)=C2OC
InChI
1S/C22H23N3O3/c1-27-19-12-17-18(13-20(19)28-2)23-21(24-22(17)26)14-25-10-8-16(9-11-25)15-6-4-3-5-7-15/h3-8,12-13H,9-11,14H2,1-2H3,(H,23,24,26)
InChI key
CKCSOMMBIPJYSG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nr2e3 modulator
Photoregulin3 is a modulator of the rod transcription factor Nr2e3 that inhibits rod photoreceptor gene expression. Photoregulin3 significantly rescues photoreceptor in RhoP23H mice.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?