Saltar a
SML2279
VU0155069
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(1-(4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)propan-2-yl)-2-naphthamide, CAY10593, N-[(1S)-2-[4-(5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]-1-methylethyl]-2-naphthalenecarboxamide
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 149,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H27ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
462.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)N[C@@H](C)CN3CCC(N4C5=CC=C(Cl)C=C5NC4=O)CC3
InChI
1S/C26H27ClN4O2.ClH/c1-17(28-25(32)20-7-6-18-4-2-3-5-19(18)14-20)16-30-12-10-22(11-13-30)31-24-9-8-21(27)15-23(24)29-26(31)33;/h2-9,14-15,17,22H,10-13,16H2,1H3,(H,28,32)(H,29,33);1H/t17-;/m0./s1
InChI key
RQULTQQAHGYYDG-LMOVPXPDSA-N
Biochem/physiol Actions
PLD1-selective, catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor.
VU0155069 is a PLD1-selective catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor (PLD1/2 IC50 = 46 nM/933 nM by cell-free enzymatic assays; substrate = di-palmitoyl-PLC) that selectively suppresses the cellular PLD activity in PMA-stimulated non-small-cell lung cancer (NSCLC) Calu-1 cells with predominant PLD1 activity over GFP-PLD2-overexpressing HEK293 cells (IC50 = 11 nM and 1.8 μM, respectively). Note: VU0155069 is reported to impair P2X7-induced pore formation in human RPMI 8226 B cells lacking PLD1 expression.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2226SML2809SML2825
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)