SML2278
Sinónimos:
N,N-bis(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-butyl-2,4-diphenyl-1Himidazole-5-methanamine, NDT-9513727
Propiedades
≥98% (HPLC)
powder
white to beige
DMSO: 2 mg/mL, clear
2-8°C
CCCCN1C(CN(CC2=CC=C3OCOC3=C2)CC4=CC5=C(C=C4)OCO5)=C(N=C1C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
1S/C36H35N3O4/c1-2-3-18-39-30(35(28-10-6-4-7-11-28)37-36(39)29-12-8-5-9-13-29)23-38(21-26-14-16-31-33(19-26)42-24-40-31)22-27-15-17-32-34(20-27)43-25-41-32/h4-17,19-20H,2-3,18,21-25H2,1H3
ITACCRHKSPSKKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción
Mostrar Diferencias
1 of 1
Sigma-Aldrich
NDT9513727
SML2809
WNK463
SML1268
BQU57
SML1833
ML385
DMSO: 25 mg/mL, clear
DMSO: 10 mg/mL, clear
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.
Categorías relacionadas
Bioactive Small Molecule Agonists