Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 168,00 US$ 142,80 |
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 669,00 |
Acerca de este artículo
US$ 142,80
Precio de catálogoUS$ 168,00Ahorre 15 %form
powder
optical activity
[α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(NCC[C@H]1C(C(CCO2)=C2C=C3)=C3CC1)=O
InChI
1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
YLXDSYKOBKBWJQ-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 3 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color yellow to orange | color white to beige |
| optical activity [α]/D -50 to -60°, c = 1.0 in chloroform-d | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| Gene Information human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?