Merck
SML2238
NAV-2729
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4-Chlorophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-2-(phenylmethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one, NAV 2729, NAV2729
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H17ClN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
456.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN31
InChI
1S/C25H17ClN4O3/c26-19-10-6-18(7-11-19)24-22(14-16-4-2-1-3-5-16)28-29-23(31)15-21(27-25(24)29)17-8-12-20(13-9-17)30(32)33/h1-13,15,27H,14H2
InChI key
GUUWHOSUKOCRHG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor against ArfGEF ARNO- and BRAG2/GEP100-dependent ARF1/6 activity. Inhibits melanoma growth in vitro and in vivo.
Originally characterized as a non-nucleotide-competitive and reversible ARF6-selective inhibitor (IC50 = 1.4 μM without GEF and 2.4 μM with 100 nM ARNO or BRAG2/GEP100) that targets ARF6 GEF-binding region, NAV-2729 prevents GEF-dependent ARF1 & ARF6 activity (% inhibition of BRAG2Sec7PH-stimulated GTPase activity/[NAV-2729] = 50% Δ17Arf1/10 μM and 15% Δ13Arf6/25 μM) with higher potency against BRAG2- than ARNO-dependent ARF1 activity (64% vs. 20% Δ17Arf1 inhibition at 25 μM in the presence of respective GEF sec7 domain). NAV-2729 treatment effectively inhibits G-alpha-q downstream signaling pathways and anchorage-independent colony growth of Mel92.1 & Mel202 melanoma cells in vitro (10 μM) as well as uveal melanoma tumor establishment in Mel202 xenograft mice in vivo (30 mg/kg/day i.p.).
NAV-2729 (IC50 of 1.5 μM) has a therapeutic benefit in reducing the adverse effect of diabetic retinopathy in animal models.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)