Saltar a
SML2231
Erasin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-N′-((6-(tert-butyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide, Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 129,00
US$ 109,65
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 522,00
US$ 443,70
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 109,65
Precio de catálogoUS$ 129,00Ahorre 15 %
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
InChI key
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Erasin (Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor) is a selective inhibitor of STAT3 with selectivity over STAT5 and STAT1 in cell-based assays. It was shown to increase the apoptotic rate of HCC-827 cells with acquired resistance against Erlotinib in addition to increasing the apoptotic rate of cultured NSCLC cells in a STAT3-dependent manner.
Selective inhibitor of STAT3
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1898S7701SML0808
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.
    1 answer
    1. Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.