Saltar a
SML2230
Nuciferine
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-Nuciferine, (6aR)-5,6,6a,7-Tetrahydro-1,2-dimethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline, (R)-1,2-Dimethoxyaporphine, (R)-Nuciferine, 1,2-Dimethoxy-6a-aporphine, D-(-)-Nuciferine, Nuciferin, Sanjoinine E, 1,2-Dimethoxy 6aβ-aporphine
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 82,20
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 251,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NO2
Número CAS:
Peso molecular:
295.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 82,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Nelumbo nucifera
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
InChI key
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
Nuciferine is a major active component from lotus leaf that produces antipsychotic-like effect in rodents. Nuciferine is a potent inverse agonist at human 5-HT7 receptor. Nuciferine attenuates fructose-induced hyperuricemia, dyslipidemia and systemic inflammation in rats.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL83282SML0450SML3091
Nuciferine phyproof® Reference Substance
PHL83282
Nuciferine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
biological source
Nelumbo nucifera
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuciferine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)