Saltar a
SML2224
MS436
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-4-[2-(2-Amino-4-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, 4-[(1E)-2-(2-Amino-4-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl]-N-2-pyridinylbenzenesulfonamide, MS 436, MS-436
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 624,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17N5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
383.42
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 624,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown to dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C(C=C1)=CC=C1/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)(NC3=NC=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H17N5O3S/c1-12-10-16(15(19)11-17(12)24)22-21-13-5-7-14(8-6-13)27(25,26)23-18-4-2-3-9-20-18/h2-11,24H,19H2,1H3,(H,20,23)
InChI key
DZTGIRNXWSZBIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD4 inhibitor with selective affinity toward the first bromodomain (BrD1) over BRD4 BrD2, CBP BrD, PCAF BrD.
MS436 is a diazobenzene-based potent BRD4 inhibitor with selective affinity toward the first bromodomain (BrD) of BRD4 (BRD4 BrD1 Ki <85 nM vs. BRD4 BrD2 Ki = 340 nM; IC50 = 460 nM/BRD4 BrD1 vs. 1.29 μM/BRD4 BrD2, 4.95 μM/CBP BrD, 20.29 μM/PCAF BrD). MS436 is a useful tool for probing BRD4-dependent cellular functions, including NF-κB-mediated proinflammatory response in RAW264.7 murine macrophages (IC50 in μM = 4.9/3.8 against LPS-induced IL-6/NO production), human and murine embryonic stem cell (ESC) pluripotency maintenance (10 μM), telomere elongation in mTERT/mTR-overexpressing murine fibroblasts (5 μM), and bioenergetic deficiency caused by mitochondrial complex I (CI)-mutation in human cybrid cells (0.9 μM).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3794SML3793
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
faint brown to dark red
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)