Saltar a
SML2160
R-568 hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-chloro-N-[(1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethyl]-benzenepropanamine hydrochloride (1:1), KRN 568 hydrochloride, NPS-R 568 hydrochloride, Norcalcin hydrochloride, R 568 hydrochloride, Tecalcet hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 142,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
340.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +35 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](NCCCC1=C(C=CC=C1)Cl)C2=CC=CC(OC)=C2.Cl
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-14(16-8-5-10-17(13-16)21-2)20-12-6-9-15-7-3-4-11-18(15)19;/h3-5,7-8,10-11,13-14,20H,6,9,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
YJXUXANREVNZLH-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcium-sensing receptor (CaSR) allosteric agonist; calcimimetic
R-568 is a positive allosteric modulator of the calcium-sensing receptor (CaSR), increasing the sensitivity to activation by extracellular Ca2+. In rats, orally administered R-568 decreases plasma levels of PTH and Ca2+ and, at higher doses, increases plasma levels of calcitonin.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2012SCJ4600023
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
suitable for fluorescence
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)