SML2139
MDL-860
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(3,4-Dichlorophenoxy)-5-nitrobenzonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C#N)C=C1Cl
InChI
1S/C13H6Cl2N2O3/c14-11-3-2-10(6-12(11)15)20-13-4-1-9(17(18)19)5-8(13)7-16/h1-6H
Clave InChI
QAYKDRUKUZJJSO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)