Merck
SML2045
Sigma-Aldrich
R-IMPP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-N-(isoquinolin-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(piperidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 112,00
25 MG
US$ 456,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 112,00
25 MG
US$ 456,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H27N3O2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
389.49 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC1=CC=C(OC)C=C1)N([C@H]2CNCCC2)C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3.[H]Cl
InChI
1S/C24H27N3O2.ClH/c1-29-21-11-8-18(9-12-21)10-13-23(28)27(20-6-4-15-25-17-20)24-22-7-3-2-5-19(22)14-16-26-24;/h2-3,5,7-9,11-12,14,16,20,25H,4,6,10,13,15,17H2,1H3;1H/t20-;/m1./s1
Clave InChI
OSIRDWNTKGVIOE-VEIFNGETSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective inhibitor of PCSK9 secretion
R-IMPP is a potent and selective inhibitor of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) secretion that stimulates uptake of LDL-C in hepatoma cells by increasing LDL-R levels, without altering levels of secreted transferrin. R-IMPP binds selectively to human ribosomes and causes transcript-dependent inhibition of PCSK9 translation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Donna N Petersen et al.
Cell chemical biology, 23(11), 1362-1371 (2016-10-18)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) is a secreted protein that downregulates low-density lipoprotein (LDL) receptor (LDL-R) levels on the surface of hepatocytes, resulting in decreased clearance of LDL-cholesterol (LDL-C). Phenotypic screening of a small-molecule compound collection was used to identify an