Merck
SML2043
Sigma-Aldrich
CID 1375606
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H14Cl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
385.24
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CID 1375606 (N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide) is a specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1) that induces coupling of the receptor to β-arrestin 2 but not to G proteins.
Specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)