Saltar al contenido
SML2008
Tiotropium bromide monohydrate
≥98% (HPLC), NF-κB activation inhibitor, powder
Sinónimos:
(1α, 2β, 4 β, 5α, 7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide monohydrate, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]?nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, hydrate (1:1:1), (1α,2β,4β,5α,7β), 6β,7β-epoxy-3β-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide monohydrate, di-2-thienylglycolate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22BrNO4S2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
490.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Tiotropium bromide monohydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C(C(C1=C([H])C([H])=C([H])S1)(O[H])C2=C([H])C([H])=C([H])S2)O[C@@]3([H])C([H])([H])[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](O5)([H])[C@](C3([H])[H])([H])[N+]4(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H].[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16?,17?;;
InChI key
MQLXPRBEAHBZTK-YQMLGFMRSA-M
Application
Tiotropium bromide monohydrate may be used as a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) in a comparative study to explore its efficacy in the downregulation of the cough reflex in rabbits.
Biochem/physiol Actions
Tiotropium Bromide is an anticholinergic bronchodilator. It is considered a long-acting muscarinic receptor antagonist (LAMA) and is used clinically as an inhaled bronchodilator for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma.
Tiotropium bromide exhibits more beneficial effects on pulmonary function than other anticholinergic and β-2 adrenergic agents. Tiotropium can prevent the proliferation of fibroblasts and myofibroblasts induced by acetylcholine. It can block human monocyte chemotaxis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiotropium bromide monohydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)