Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 131,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 420,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H25F3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
458.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
InChI key
FYOYNRLSBYWAHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
In vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2
KLH45 is an in vivo-active, potent and selective irreversible inhibitor of DDHD2. KLH45 inactivates brain levels of DDHD2 and increases levels of triglycerides in mouse brain.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form oil | form film | form film | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to light yellow | color colorless | color colorless | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?