Merck
SML1943
Sigma-Aldrich
FPMINT
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-((4-(2-Fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-6-imino-N-(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, 6-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-N2-1-naphthalenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 132,00
US$ 132,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 132,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24FN7
Número de CAS:
Peso molecular:
429.49
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 132,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(C=CC=C1)=C1N2CCN(CC3=NC(NC4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)=NC(N)=N3)CC2
InChI
1S/C24H24FN7/c25-19-9-3-4-11-21(19)32-14-12-31(13-15-32)16-22-28-23(26)30-24(29-22)27-20-10-5-7-17-6-1-2-8-18(17)20/h1-11H,12-16H2,(H3,26,27,28,29,30)
Clave InChI
XJZDKGZTSXGLMG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
FPMINT is a potent, irreversible and non-competitive inhibitor of equilibrative nucleoside transporters ENT1 and ENT2. FPMINT is more selective for ENT2 than ENT1.
Potent, irreversible and non-competitive inhibitor of ENT1 and ENT2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Philip C T Tang et al.
European journal of pharmacology, 791, 544-551 (2016-10-30)
Equilibrative nucleoside transporters (ENTs) play a crucial role in the transport of nucleoside and nucleoside analogues, which are important for nucleotide synthesis and chemotherapy. In addition, ENTs regulate extracellular adenosine levels in the vicinity of its receptors and hence influence