SML1880
SPL-334
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-{[2-[(2-Cyanobenzyl)thio]-4-oxothieno[3,2-d]pyrimidin-3(4H)-yl]methyl}benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C1=CC=C(CN2C(SCC3=CC=CC=C3C#N)=NC(C=CS4)=C4C2=O)C=C1)=O
Clave InChI
UWWSCLNCHCROLL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)