SML1873
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,6R)-HNK hydrochloride; (2R,6R)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
InChI
1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H/t10-,12-;/m1./s1
Clave InChI
ZQJVHBJDLMIKJK-MHDYBILJSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)