SML1843
Kurarinone
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-Kurarinone, (2S)-2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-5-methoxy-8-[(2R)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-yl]-4H-1-benzopyran-4-one, Marini
Seleccione un Tamaño
US$ 219,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 219,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
(isolated from Caragana sinica)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC([C@H](CC=C(C)C)CC1=C2C(C(C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3O)O2)=O)=C(OC)C=C1O)=C
InChI
1S/C25H28O6/c1-13(2)5-6-15(14(3)4)9-18-20(28)11-21(29)24-22(30)12-23(31-25(18)24)17-8-7-16(26)10-19(17)27/h5,7-8,10-11,15,23,26-29H,3,6,9,12H2,1-2,4H3
Clave InChI
XRYVAQQLDYTHCL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)