SML1783
BAY-364
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(3-Hydroxypropyl)-2-(1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, BAY-299N
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=C2C(C(CCCO)=CC=C23)=CC=C1)N(C4=CC=C(N(C)C(N5)=O)C5=C4)C3=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-299, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-299, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.