Saltar a
SML1773
TYFAVLM trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
P7, Thr-Tyr-Phe-Ala-Val-Leu-Met trifluoroacetate salt, synthetic P7 peptide agonist trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 266,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H61N7O10S · xC2HF3O2
Peso molecular:
844.03 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Storage condition:
protect from light
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
protect from light
color
white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Potent and selective agonist of GPR56
TYFAVLM/P7, a synthetic peptides comprising adhesion GPR56 β-strand-13 stalk, is a potent and selective agonist of GPR56. TYFAVLM activates GPR56 in cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU028301ABS1028
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Gpr56
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)