Saltar a
SML1671
NCT-503 Inactive Control
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4,6-Dimethylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)piperazine-1-carbothioamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 145,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 587,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21N5S
Número CAS:
Peso molecular:
327.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(C3=CC=NC=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C17H21N5S/c1-13-11-14(2)19-16(12-13)20-17(23)22-9-7-21(8-10-22)15-3-5-18-6-4-15/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20,23)
InChI key
ITLPIAAGIQAGRA-UHFFFAOYSA-N
Application
NCT-503 Inactive Control has been used as a small molecule inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase in neuroblastoma cells.
Biochem/physiol Actions
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), the enzyme that catalyzes the first, rate-limiting step of glucose-derived serine synthesis. NCT-503 Inactive Control has an IC50 value >57 μM for PHGDH. NCT-503 has an IC50 value of 2.5 μM for PHGDH. NCT-503 Inactive Control is water soluble and has good stability, similar to NCT-503.
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Other Notes
The active PHGDH inhibitor, NCT-503, is available from Sigma. To learn more about and purchase NCT-503, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1659SML2089401478
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
An inactive control for IκB Kinase Inhibitor Peptide.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to white
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)