Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H17Cl3N2S · HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
474.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO or DMF: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
InChI key
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Butoconazole is an imidazole derivative with in vitro antifungal activity against Candida spp. In addition, Butoconazole is clinically effective against vaginal infections. The exact mechanism for its activity is unknown. However, Butoconazole was found to interfere with the biosynthesis of lipid and ergosterol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butoconazole nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?