Merck
SML1626
Sigma-Aldrich
TFCA
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide, N-(4-Trifluoromethylphenyl) 3,4-dimethoxycinnamamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 115,00
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 115,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16F3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
351.32
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 115,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
Clave InChI
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)