SML1515
Anle138b
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, 5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole, Anle 138b, CID 44608289
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC1=CC(C2=CC(C3=CC(OCO4)=C4C=C3)=NN2)=CC=C1
InChI
1S/C16H11BrN2O2/c17-12-3-1-2-10(6-12)13-8-14(19-18-13)11-4-5-15-16(7-11)21-9-20-15/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clave InChI
RCQIIBJSUWYYFU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)