Merck
SML1487
Sigma-Aldrich
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
265.18
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
Clave InChI
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ABT-089 (Pozanicline) is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes. It has been investigated for alleviating symptoms of nicotine withdrawal including cognitive deficits and anxiety.
ABT-089 is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)