Merck
SML1449
Sigma-Aldrich
G3335
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
H-Trp-Glu-OH, L-Tryptophyl-L-glutamic acid, WE
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 126,00
250 MG
US$ 493,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 126,00
250 MG
US$ 493,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
333.34
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
Clave InChI
PWIQCLSQVQBOQV-AAEUAGOBSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
G3335 ( L-tryptophyl-L-glutamic acid) is a cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible PPARγ antagonist with a Kd value of 8.34 μM for PPARγ and much lower activity at other PPAR subtypes. G3335 reversibly and competitively blocks activation of PPARγ by the PPARγ agonist rosiglitazone, and conversely, in rat astrocyte culture higher levels of rosiglitazone reduced harmful effects induced by G3335. At higher concentration G3335 may act as a PPARα agonist, interacting with the PPARα ligand binding domain with a KD of 120 μM. G3335 is reported to reduce hepatic lipid accumulation in lipid-loaded hepatocytes by activation of PPARα.
G3335 ( L-tryptophyl-L-glutamic acid) is a cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible PPARγ antagonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)