Merck
SML1397
Sigma-Aldrich
β-Naltrexamine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5α,6β)-6-Amino-17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-morphinan-3,14-diol dihydrochloride, 6β-Naltrexamine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 859,00
US$ 859,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 859,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
415.35
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 859,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@]1(CC[C@@H](N)[C@]2([H])OC3=C4O)[C@]52C3=C(C=C4)C[C@H]1N(CC6CC6)CC5
InChI
1S/C20H26N2O3/c21-13-5-6-20(24)15-9-12-3-4-14(23)17-16(12)19(20,18(13)25-17)7-8-22(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,18,23-24H,1-2,5-10,21H2/t13-,15-,18+,19+,20-/m1/s1
Clave InChI
SPPAUICKSNQRNC-GNUVVZJLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
β-Naltrexamine is a potent opioid antagonist.
β-Naltrexamine is a potent orally available, long lasting opioid antagonist.
β-naltrexamine is obtained from naltrexone.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Morgan Le Naour et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(2), 670-677 (2011-12-06)
Using the selective mu-kappa agonist, N-naphthoyl-β-naltrexamine 1, as the prototype ligand, a series of closely related naphthalene analogues were synthesized to study the chemical space around the naphthalene moiety in an effort to evaluate how receptor selectivity is affected by