SML1258
ML099
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(2-Phenylethyl)thio]-3-pyridinecarboxylic acid, CID-888706
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C1=CC=CN=C1SCC(C2=CC=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C14H11NO3S/c16-12(10-5-2-1-3-6-10)9-19-13-11(14(17)18)7-4-8-15-13/h1-8H,9H2,(H,17,18)
Clave InChI
MJHMABNIGSEYKN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)