SML1166
Salirasib
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(((2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)sulfanyl)benzoic acid, FTS, Farnesylthiosalicylic acid, S-Farnesylthiosalicylic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O)C1=CC=CC=C1SC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H,23,24)/b18-11+,19-15+
Clave InChI
WUILNKCFCLNXOK-CFBAGHHKSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)