Merck
SML1162
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 121,00
25 MG
US$ 477,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 121,00
25 MG
US$ 477,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5FN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
Clave InChI
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.