SML1148
YIL-781 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-(4-Fluorophenoxy)-2-methyl-3-[[(3S)-1-(1-methylethyl)-3-piperidinyl]methyl]-4(3H)-quinazolinone hydrochloride
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
, white to yellow to light brown
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)N(CCC1)C[C@H]1CN(C(C)=N2)C(C3=C2C=CC(OC4=CC=C(F)C=C4)=C3)=O.Cl
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-16(2)27-12-4-5-18(14-27)15-28-17(3)26-23-11-10-21(13-22(23)24(28)29)30-20-8-6-19(25)7-9-20;/h6-11,13,16,18H,4-5,12,14-15H2,1-3H3;1H/t18-;/m0./s1
Clave InChI
QQGRMONBDBMLSP-FERBBOLQSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)