Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(CCS2)N=C(SCC(NC3=NC(C=CC(C)=C4)=C4S3)=O)N1C5=C(OC)C=CC=C5
InChI
1S/C23H20N4O3S3/c1-13-7-8-14-18(11-13)33-22(24-14)26-19(28)12-32-23-25-15-9-10-31-20(15)21(29)27(23)16-5-3-4-6-17(16)30-2/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3,(H,24,26,28)
InChI key
RHUJMHOIQBDFQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description The Wnt Antagonist II, IWP-2, also referenced under CAS 686770-61-6, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2.5 mg/mL |
| color white to light brown | color - | color off-white |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?