SML1031
Bioymifi
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Z)-5-(5-[(3-[4-Bromophenyl]-2-imino-4-oxothiazolidin-5-ylidene)methyl]furan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
US$ 149,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 149,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, orange to dark orange red
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4cc5c(cc4)C(=O)NC5=O)\C(=O)N(C1=N)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C22H12BrN3O4S/c23-12-2-4-13(5-3-12)26-21(29)18(31-22(26)24)10-14-6-8-17(30-14)11-1-7-15-16(9-11)20(28)25-19(15)27/h1-10,24H,(H,25,27,28)/b18-10-,24-22?
Clave InChI
ULBOWKXOFOTCMU-NLDKGBHCSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.