Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
330.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-7-13-15(16(21)17(14)23-2)11(20)6-12(24-13)8-3-4-9(18)10(19)5-8/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
IMEYGBIXGJLUIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities.
Cirsiliol is a flavonoid that displays anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, and anti-bacterial activities. Cirsiliol sensitizes non-small cell lung cancer cell lines (NSCLC) to radiation therapy. Cirsiliol inhibits epithelial-mesenchymal transition likely by induction of tumor-suppressive miR-34a, which suppresses Notch-1 expression NSCLC.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?