Saltar a
SML0931
Carbimazole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thio-4-imidazoline, 1-Methyl-3-carbethoxy-2-thioglyoxalone, 2,3-Dihydro-3-methyl-2-thioxo-1H-imidazole-1-carboxylic acid ethyl ester, Athyromazole, Carbethoxymethimazole, Carbimazol, Ethyl 3-methyl-2-thioimidazoline-1-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 66,20
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 323,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
186.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-854-4
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 66,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=[c]1[n](cc[n]1C(=O)OCC)C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbimazole is a pro-drug of methimazole that is an inhibitor of thyroid enzyme thyroperoxidase.
Carbimazole is a pro-drug of methimazole that is an inhibitor of thyroid enzyme thyroperoxidase. Carbimazole is used to treat hyperthyroidism. Also, carbimazole induces phosphorylation of eukaryotic elongation factor eEF2.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0465000BP749PHR1684
vibrant-m
C0465000
Carbimazole
vibrant-m
BP749
Carbimazole
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbimazole
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)