Saltar a
SML0912
SB 674042
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 662,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H21FN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
448.51
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 662,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI key
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist.
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist. SB-674042 binds with high affinity to OX1R and mediates intracellular calcium flux in OX1R-expressing cells.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2809SML2472SML0662
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to pink
color
white to beige
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)